Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica de uso general
Hidrómetros de gravedad específica con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
13.20€ - 16.10€
Especificaciones
Cantidad 1Cada una
Tipo Hidrómetro de gravedad específica de uso general
Incrementos 0.002 g/mL
Certificaciones/conformidad UKAS
Longitud (métrico) 190 mm
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Intervalo de Baume Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de Baume Precio Cantidad y disponibilidad  
12811458
Ver documentos Detalles de la promoción
Brannan™
10/911/0
Desde 1,20 hasta 1,25
16.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12841458
Ver documentos Detalles de la promoción
Brannan™
10/914/0
Desde 1,35 hasta 1,40
16.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12851458
Ver documentos Detalles de la promoción
Brannan™
10/915/0
Desde 1,40 hasta 1,45
16.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12861458
Ver documentos Detalles de la promoción
Brannan™
10/916/0
Desde 1,45 hasta 1,50
16.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12851448
Ver documentos Detalles de la promoción
Brannan™
10/905/0
Desde 0,9 hasta 0,95 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12891448
Ver documentos Detalles de la promoción
Brannan™
10/909/0
Desde 1,10 hasta 1,15 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12811448
Ver documentos Detalles de la promoción
Brannan™
10/901/0
Desde 0,7 hasta 0,75 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml.
Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.
Especificaciones
Especificaciones
1Cada una
0.002 g/mL
190 mm
Hidrómetro de gravedad específica de uso general
UKAS