Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad de uso general
Marca:  Alla France™ 3500MC140/20/H-qp
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798083
  • 59.41€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Cada una
±0,001
De 1,400 a 1,450 g/ml
Hidrómetro de densidad de uso general
270 mm
Certificados
Ver productos accesorios