Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ RAR gamma DA
Kit de ensayo GeneBLAzer™ RAR gamma DA
Marca: Invitrogen™ K1559
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Las células GeneBLAzer™RAR gamma DA (división detenida) y las células RAR gamma-UAS-bla HEK 293T contienen el dominio de unión de ligando (LBD) del receptor del ácido retinoico gamma (RAR gamma) humano fusionado con el dominio de unión a ADN de GAL4, integrado de forma estable en la línea de células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T. Las células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T expresan de manera estable un gen indicador de beta-lactamasa bajo el control transcripcional de una secuencia activadora anterior (UAS). Cuando un agonista se une al LBD de la proteína de fusión GAL4 (DBD)-RAR gamma (LBD), la proteína se une al UAS, lo que da como resultado la expresión de beta-lactamasa. Las células DA son irreversiblemente detenidas por división utilizando un tratamiento de dosis bajas de Mitomicina-C, y no presentan toxicidad aparente ni cambio en la transducción de señales celulares. Tanto las células RAR gamma DA como las células RAR gamma-UAS-bla HEK 293T se han validado funcionalmente para concentraciones de Z' y CE50 ácido holotransretinoico (ATRA). Además, las células RAR gamma-UAS-bla HEK 293T se han probado para el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluidos la concentración de DMSO, el número de células y el tiempo de estimulación.Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Células RAR gamma HEK 293T DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg | |
293T (HEK) |
Kit de ensayo GeneBLAzer™ RAR gamma DA, 1 placa, cantidad de células ∽ 2 400 000 células/vial, línea de células 293T (HEK), método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de receptores nucleares, indicador de BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farma y biofarma, ensayos adme/tox basados en objetivos, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
1 placa | |
Kit de ensayo GeneBLAzer™ RAR gamma DA |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.