Learn More
Invitrogen™ Células GeneBLAzer™ MR-UAS-bla HEK 293T
Células GeneBLAzer™ MR-UAS-bla HEK 293T
Marca: Invitrogen™ K1696
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las células MR-UAS-bla HEK 293T contienen el dominio de unión de ligando (LBD) del receptor mineralcorticoide (MR) humano fusionado con el dominio de unión a ADN de GAL4, integrado de forma estable en la línea de células GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T. Las células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T expresan de manera estable un gen indicador de beta-lactamasa bajo el control transcripcional de una secuencia activadora anterior (UAS). Cuando un agonista se une al LBD de la proteína de fusión GAL4 (DBD)-MR (LBD), la proteína se une al UAS, lo que da como resultado la expresión de beta-lactamasa. Las células de división detenida (DA) están disponibles en dos configuraciones: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar 10 placas de 384 pocillos. Las células MR-UAS-bla HEK 293T se han validado funcionalmente para concentraciones de Z' y CE50 de aldosterona. Además, las células MR-UAS-bla HEK 293T se han probado para el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluidos la concentración de DMSO, el número de células y el tiempo de carga del sustrato. También se dispone de datos de pruebas adicionales que utilizan estímulos alternativos.Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
Las células GeneBLAzer™ MR-UAS-bla HEK 293T incluyen: Células MR-UAS-bla HEK 293T, protocolo, certificado de análisis | |
293T (HEK) |
Células GeneBLAzer™ MR-UAS-bla HEK 293T, 2 x 106 células, antagonistas LE 135, método de detección fluorescente, receptores nucleares objetivo quimiomodulable, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR | |
2 x 106 células | |
Células GeneBLAzer™ MR-UAS-bla HEK 293T |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.