Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Site-Directed Mutagenesis PLUS System
Lleva la tecnología de mutagénesis al siguiente nivel con la capacidad de realizar mutaciones en una o varias ubicaciones en plásmidos de mayor tamaño con más eficacia y en menos tiempo que la competencia.
Marca:  Invitrogen™ A14604
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 13433269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Características:
  • Potente: permite realizar sustituciones, eliminaciones o inserciones de hasta 3 nucleótidos en 1, 2 o 3 ubicaciones diferentes en plásmidos de ADN de hasta 14 kb
  • Flexible: realice mutagénesis en varias ubicaciones con nucleótidos degenerados y mutaciones en una sola ubicación de hasta 25 nucleótidos de largo o hasta 12 nucleótidos con nucleótidos degenerados
  • Eficaz: obtenga los mutantes que desee la primera vez; más del 90 % de mutantes correctos en un plásmido de 10 Kb
  • Rápido: obtenga su ADN plasmídico mutado en menos de 3 horas con el protocolo sencillo de manipulación mínima
  • Versátil: use plásmidos de diferentes tamaños y ADN aislado de cualquier fuente, sin necesidad de vectores especializados, cepas hospedadoras o sitios de restricción
Protocolo de mutagénesis optimizado
El sistema de mutagénesis dirigida GeneArt™ se optimizó aún más para ofrecer mayor eficacia y capacidad para varias ubicaciones, lo que dio lugar al kit «PLUS». Como en la primera generación de sistemas de mutagénesis dirigida GeneArt™, los pasos de metilación y amplificación del ADN se combinan en una única reacción, sin necesidad de un paso de digestión DpnI in vitro. Tras la metilación y la amplificación, una reacción de recombinación in vitro de 15 minutos de los productos PCR amplificados aumenta la colonia resultante entre 3 y 10 veces, lo que da lugar a una mayor eficacia de mutagénesis. Una transformación final del ADN mutado en células DH5α™ E.coli digiere cualquier ADN paterno metilado y deja únicamente el producto de la reacción de la mutagénesis no metilada intacto. No son necesarios pasos de purificación ni digestiones adicionales. Las colonias individuales se pueden seleccionar al día siguiente para verificar las mutaciones.
Creación simple de mutantes deseados
La creación de mutantes con el sistema de mutagénesis dirigida GeneArt™ PLUS se basa en las propiedades inherentes de la ADN metilasa, ADN polimerasa de alta fidelidad, enzimas de recombinación y la endonucleasa nativa McrBC de E. coli. Solo tiene que incorporar las mutaciones que desee en el primer con nuestra herramienta de diseño GeneArt™ para realizar una mutagénesis y un ensamble Seamless (consulte «Soporte de diseño en sílice» a continuación). Combine el vector y los primers de mutagénesis y, tras el PCR, la recombinación y la transformación, tendrá vectores con únicamente las mutaciones deseadas con una eficacia superior al 90 %.
Soporte de diseño en sílice
Un paso clave en la mutagénesis dirigida GeneArt™ es el correcto diseño de primers con la homología y el espacio adecuados para ayudarle a garantizar la mutagénesis correcta del plásmido. Para simplificar y acelerar el proceso de diseño, proporcionamos una herramienta en línea gratuita, la herramienta de diseño GeneArt™ para ensamble y mutagénesis Seamless o High-Order para ayudarle a diseñar su experimento en sílice. La herramienta le permite revisar su secuencia de plásmidos, diseña oligonucleótidos de ADN para la introducción de las mutaciones deseadas, ofrece una secuencia de aminoácidos actualizada de su gen mutado, muestra una representación gráfica de la nueva construcción y permite la descarga de una secuencia anotada en formato GenBank, compatible con el software Vector NTI™.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
DH5α
1 vial de mezcla de enzimas GeneArt (2X)
1 vial de ADN metilasa
1 vial de EDTA, 200X SAM, potenciador de PCR, agua de PCR, primers y vector de control
Clonación y ensamblaje genético Seamless
3 nucleótidos (multisitio), 25 nucleótidos (sitio único)
10 reacciones
Sistema PLUS de mutagénesis dirigida en el sitio
E. coli químicamente competente
90 %
Mutagénesis multisitio
Eliminaciones, inserciones, sustituciones
Plásmidos de hasta 14 kb
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.