Learn More
Gelatina, extrapura, SLR, polvo granulado, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical G/0150/50
Detalles adicionales : CAS : 9000-70-8 Peso : 0.10000kg
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442624
Cantidad Precio
1 40.74€ / 250 g
10 36.08€ / 250 g
En stock, listo para ser enviado: 4
9000-70-8
81638
Especificaciones
Jarra para polvos de plástico
250g
9000-70-8
Sólido en polvo
Beige
5 to 7
81638
Videos
SDS Documentos