missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gelatin, Type B, Powder, N.F., J.T.Baker™

Marca:  JT Baker 2124-05

Detalles adicionales : CAS : 9000-70-8 Peso : 3.00000kg

Cantidad. 2.5kg
Envase Poly Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15547974

  • 355.10€ / 2.50 Kg


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

9000-70-8

Especificaciones

Gelatin
Type B
NF
Poly Bottle
2.5kg
9000-70-8
Powder
1L = 1.20kg
Videos