Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis horizontal MH-1010 HIPS
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633812
  • 31.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 112-sample throughput
Especificaciones
Especificaciones
1mm
HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
13μL
Comb
28
3mm
Videos