Learn More
Cytiva Filtro de microfibra de vidrio de grado 934-AH™ RTU Whatman™
Permite el paso rápido de grandes volúmenes de muestras sin bloqueo para la recogida de sólidos suspendidos en aguas potables, naturales e industriales
Marca: Cytiva 9907-090
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
Permite el paso rápido de grandes volúmenes de muestras sin bloqueo para la recogida de sólidos suspendidos en aguas potables, naturales e industriales
- Filtro de borosilicato de alta pureza, sin aglutinante, prelavado y prepesado
- Retención de partículas finas a altos caudales
- Cada filtro pretratado viene en una bandeja de aluminio, con el peso del filtro claramente indicado
- Disponible en una amplia gama de tamaños: en formato circular y de lámina
- Alta capacidad de carga: capaz de procesar flujos muy turbios
- Baja diseminación de fibra
- Descripción: Carga alta rápida
- Superficie: Suave
- Gurley/porosidad (s/300 mls/pulgada cuadrada): 11
- Recuento de suciedad TAPPI (ppm): 0,5
- Estallido en húmedo (pulgadas/agua): 17
- Grosor normal (Glc muM): 435
- Peso base (g/m2): 64
Especificaciones
64 g/m2 | |
Microfibra de vidrio | |
Microfibra de vidrio borosilicatado | |
47 s/100 g | |
Suave | |
Filtro | |
90 mm |
Nuestros papeles de filtro de microfibra de vidrio Whatman de grado 934-AH RTU han sido prelavados, secados (o inflamados), refrigerados, desecados y pesados, lo que elimina los pasos de pretratamiento que exige el Método Estándar de Laboratorio 2540 de la EPA de EE. UU. parte | |
Listos para su uso | |
1,5 μm | |
934-AH RTU | |
435 μm | |
341 ml/min |