missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Columnas de filtración de gel preempaquetadas Tricorn™ Superose™ 6 y Superose 12

Designed for high performance, laboratory scale separations of proteins and other biomolecules based on size.  GE Healthcare Tricorn™ Superose™ 6 and Superose 12 Prepacked Gel Filtration Columns  delivers quick and reproducible separations with high resolution.

1988.69€ - 2140.00€

Especificaciones

Volumen del lecho 24 ml
Tampón 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 1 M de NaOH
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Filtración en gel de alto rendimiento con un amplio intervalo de fraccionamiento de proteínas de 5000 a 5,000,000
Altura (métrico) 300 mm
Ver más especificaciones

Includes: Valco fittings for AKTA™ design systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System.

Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Caudal Presión máxima Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Caudal Presión máxima Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
11300212 Ver documentos GE Healthcare
17-5173-01
Superose 12 prepacked column 0.5 to 1mL/min. 435psi 11μm 2140.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
 
10014647 Ver documentos GE Healthcare
17-5172-01
Columna preenvasada Superose 6 De 0.3 a 0.5 ml/min 217 psi 13 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

  • Covers wide separation range of molecular weights from 1000 up to 5million MHighly cross-linked agarose matrixSmall average bead size of 13μm (Superose 6) and 11μm (Superose 12) are designed for laboratory-scale separations with good resolving capability
  • Durable, high-performance glass columns for reliable and reproducible separations
  • Available with two different media - Superose 6 or Superose 12

  • Bed volume: 24mL
  • Bed dimension: 10 × 300mm
  • Pressure max.: 15 bar (217psi)

  • Media

  • pH stability working range: 3 to 12
  • pH stability cleaning: 1 to 14

  • Column

  • Column I.D.: 10mm
  • Bed support: filter
  • Material (bed support): polypropylene
  • Material (column hardware): borosilicate glass, PEEK, PP, EPDM and PFR
  • Material (column tube): borosilicate glass
  • Bed height with one adaptor: 279 to 309mm
  • Bed height with two adaptors: 245 to 306mm
  • Superose 6 Media:

  • Average partcle size: 13μm
  • Gel filtration separations over a very broad molecular weight rang from 5000 to 5,000,000 (globular proteins)
  • Flow rate: 0.3 to 0.5mL/min.

  • Superose 12 Media:

  • Average partcle size: 11μm
  • Gel filtration separations over a very broad molecular weight rang from 1000 to 300,000 (globular proteins)
  • Flow rate of 0.5 to 1mL/min.
Especificaciones

Especificaciones

24 ml
10 mm
300 mm
Vidrio borosilicatado
De 4 ° a 30 °C
1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 1 M de NaOH
Filtración en gel de alto rendimiento con un amplio intervalo de fraccionamiento de proteínas de 5000 a 5,000,000
Accesorios Valco para sistemas con diseño AKTA™; se suministran con conectores M6 para el sistema de cromatografía líquida rápida de proteínas (FPLC)
De 3 a 12
Agarosa entrecruzada