Learn More
Cytiva Columnas de filtración de gel preempaquetadas Tricorn™ Superdex™
Utilícelas para separaciones a escala de laboratorio y purificación intermedia en función de los diferentes tamaños de proteínas, péptidos y otras biomoléculas. Las columnas de filtración de gel preenvasadas CytivaTricorn™ Superdex™ son perfectas para aplicaciones de alta resolución.
Marca:  Cytiva 17-5174-01
Detalles adicionales : Peso : 0.35100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10527280
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Filtración rápida en gel que implica la separación basada en tres intervalos de peso molecular de 100 a 600000 M
  • Compuesto esféricos de agarosa entrecruzada y agarosa de dextrano
  • Se suministra con dos alturas diferentes de lecho, de 150 y 300 mm, lo que permite una mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades analíticas
  • Disponibles con tres medios diferentes: Péptido Superdex, Superdex 75 y Superdex 200
Superdex Peptide:
  • Dimensión del lecho: 10 × 300 mm
  • Volumen del lecho: 24 ml
  • Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min
  • Presión máx.: 18 bar (261 psi)
  • Intervalo de separación: de 100 a 7000 (péptidos)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 1 a 14
  • DI de columna: 10 mm
  • Altura del lecho con un adaptador: de     279 a 309 mm
  • Altura del lecho con dos adaptadores: de 245 a 306 mm
Superdex 200:
  • Dimensión del lecho: 5 × 150 mm y 10 × 300 mm
  • Volumen del lecho: 3 y 24 ml
  • Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min y de 0.25 a 0.75 ml/min.
  • Presión máx.: 15 bar (217 psi)
  • Intervalo de separación: de 10,000 a 600,000 (péptidos globulares)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
  • DI de columna: 5 y 10 mm
  • Altura del lecho con un adaptador: de     135 a 159 mm (columna de 3 ml)
  • Altura del lecho con dos adaptadores: de 108 a 156 mm (columna de 3 ml)
Superdex 75:
  • Dimensión del lecho: 5 × 150 mm y 10 × 300 mm
  • Volumen del lecho: 3 y 24 ml
  • Velocidad del flujo: de 0.15 a 0.6 ml/min
  • Presión máx.: 18 bar (261 psi)
  • Intervalo de separación: 3000 hasta 70,000 (proteínas globulares)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
  • DI de columna: 5 y 10 mm
  • Altura del lecho con un adaptador: de 108 a 156 mm (columna de 3 ml)
  • Altura del lecho con dos adaptadores: de 135 a 159 mm (columna de 3 ml)
Especificaciones
Especificaciones
1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina clorhidrato, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 1 M de NaOH
24 ml
10 mm
11.81 pulg
0.5 ml/min
Vidrio de borosilicato
De 3 a 12
Compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
Prepacked Gel Filtration Column
Columna preenvasada Superdex™ 75
0.39 pulg
Unidad
300 mm
Accesorios Valco para sistemas con diseño AKTA™; se suministran con conectores M6 para el sistema de cromatografía líquida rápida de proteínas (FPLC)
18 bar
13 μm
De 4° a 30 °C
Separaciones analíticas, semipreparativas y de alta resolución de biomoléculas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol