Learn More
Cytiva SOURCE™ 15Q
Strong anion exchanger with high chemical stability for wide range of working conditions with good resistance to cleaning conditions at high pH
Marca: Cytiva 17-0947-01
Detalles adicionales : Peso : 0.13800kg
Descripción
- Medio Bioprocess
- Ligando: Amonio cuaternario
- Tamaño de partícula medio: 15 μm
- Matriz: Poliestireno/divinilbenceno
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
- Para pulir los pasos en investigación y aplicaciones industriales
- Disponibles en tubos graduados de 10 ml y 50 ml.
Especificaciones
20 mM N-metilpiperazina, 20 mM piperazina, 20 mM bis-tris, 20 mM trietanolamina, 20 mM tris,20 mM dietanolamina, 20 mM etanolamina, glicina, 20 mM 1,3-diamino-propano, 20mM piperidina | |
50 ml | |
100 mm | |
Amonio cuaternario | |
De 2 a 12 | |
Poliestireno/divinilbenceno | |
Pasos de pulido tanto en investigación como en aplicaciones industriales |
Medios de cromatografía 15Q SOURCE | |
3,93 in | |
1800 cm/h | |
5bar | |
15 μm | |
De 4° a 30 °C | |
15Q Chromatography Media |
Seguridad y manipulación
- SOURCE 15Q, 50 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.