Learn More
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: ANX
Used for preparative protein separations in both research and industrial applications
224.00€ - 838.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones de proteínas en aplicaciones de investigación e industriales
Tipo de producto ANX Sepharose 4 Fast Flow
Intervalo de pH pH de 3 a 13
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
10377509
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-1287-10
25 ml 45 - 165 µm
224.00€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10231180
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-1287-01
500 ml 90 µm
838.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hydrophilic nature of base matrix ensures low levels of non-specific binding leading to low levels of host cell-derived impurities in the elution pool
  • Matrix is composed of crosslinked 4% agarose beads
  • Part of Sepharose Fast Flow ion exchange platform
  • High chemical stability allows well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols
  • Available in range of pre-packed process development tools
  • Ligand: Diethylaminopropyl
  • Ion exchanger type: Weak anion exchanger
  • Ionic capacity: 0.13 to 0.17mmol Cl-/mL medium
  • Binding capacity: 5mg thyroglobulin/mL medium
  • Pressure/Flow specification: min. 200cm/hr., 100kPa, XK 50/60 column, bed height 25cm
Applications: Capture and purification of proteins.
Storage: Store at 4° to 30°C, 20% Ethanol.
Especificaciones
Especificaciones
Para separaciones de proteínas en aplicaciones de investigación e industriales
ANX Sepharose 4 Fast Flow
pH de 3 a 13