Learn More
Cytiva Medios de alta resolución Sephacryl™
Purifique proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas por filtración de gel a escala industrial y de laboratorio. Los medios de alta resolución Cytiva Life Sciences™ Sephacryl™ permiten purificaciones rápidas y reproducibles.
210.00€ - 841.00€
Especificaciones
Tampón 0,2 M de NaOH, 0,1 M de HCl, 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, SDS al 1 %, etanol al 20 %, propanol al 30 %, acetonitrilo al 30 % (probado a 40 °C durante 1 semana), 0,5 M de NaOH (solo para la limpieza «in stiu»)
Altura (imperial) 5,9 in
Altura (métrico) 15 cm
Presión máxima 1bar
Intervalo de pH De 3 a 11
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Caudal Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Caudal Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
11530794
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-0612-01
Medios Sephacryl S-100 750mL > 125 cm/h De 25 a 75 μm
841.00€
750 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11510794
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-0609-01
Medios Sephacryl S-400 750mL > 150 cm/h 50 μm
841.00€
750 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11500794
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-0599-10
Medios Sephacryl S-300 150mL > 150 cm/h 50 μm
210.00€
150 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11580784
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-0584-10
Medios Sephacryl S-200 150mL > 150 cm/h 50 μm
210.00€
150 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides, and other macromolecules
  • Gel filtration media providing high resolution with fast and easy operation
  • Available in five different fractionation ranges, allows for reproducible separations over a wide molecular weight range
  • BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
  • Available in different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
  • Long-term physical, chemical stability and easy handling
  • Hydrophilic nature enables maximum recovery and minimum     nonspecific adsorption
  • Average particle Size: 50μm
  • Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
  • pH stability working range: 3-11
  • Shelf Life: 5years
Especificaciones
Especificaciones
0,2 M de NaOH, 0,1 M de HCl, 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, SDS al 1 %, etanol al 20 %, propanol al 30 %, acetonitrilo al 30 % (probado a 40 °C durante 1 semana), 0,5 M de NaOH (solo para la limpieza «in stiu»)
15 cm
De 3 a 11
De 4° a 30 °C
Gel Filtration Media
5,9 in
1bar
Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
Purificación de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas