Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
Marca:  Cytiva SE211A-15-1.0
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10783657
  • 97.98€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,03 in
2,9 μl/mm
0,03 in
Peine sin púas
15
0,1 cm
0,29 cm
0,1 cm