Learn More
GE Healthcare SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
71.40€ - 74.65€
Especificaciones
Fondo (métrico) 0.1 cm
Para utilizar con (equipo) SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
Tipo Spineless Comb
Material PTFE
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Grosor (métrico) Volumen del pocillo (métrico) Anchura (métrico) N.° de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grosor (métrico) Volumen del pocillo (métrico) Anchura (métrico) N.° de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
10783657 Ver documentos GE Healthcare
SE211A-15-1.0
0.1 cm 2.9μL/ mm 0.29 cm 15 74.65€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
10437694 Ver documentos GE Healthcare
SE211A-10-1.0
0.1 cm 4.8μL/ mm 0.48 cm 10 74.65€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-11-2019
Añadir a la cesta
11300482 Ver documentos GE Healthcare
SE211A-10-1.5
0.15 cm 7.2μL/ mm 0.48 cm 10 74.65€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
10219834 Ver documentos GE Healthcare
SE211A-15-1.5
0.15 cm 4.4μL/ mm 0.29 cm 15 74.65€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
11350482 Ver documentos GE Healthcare
80614023
0.07 cm 9.5μL/ mm 1.3 cm 5 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11360482 Ver documentos GE Healthcare
80614061
0.15 cm 19.1μL/ mm 1.3 cm 5 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Especificaciones
0.1 cm
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
Spineless Comb
PTFE