Learn More
Cytiva rmp Protein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Designed for high-purity separation of monoclonal and polyclonal antibodies
841.00€ - 6568.08€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de alta pureza de anticuerpos monoclonales y policlonales
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión > 22 mg de IgG humana/ml
Tipo de producto Medios rmp Protein A Sephartose Fast Flow
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11369981
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5138-01
5 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11349981
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5138-02
25 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10358374
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5138-03
200 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Non-mammalian-based media composed of recombinant Protein A coupled with Sepharose 4 Fast Flow base matrix by reductive amination
  • Coupling chemistry that minimizes leakage of protein A ligand
  • Multi-point attachment of rProtein A by chemically-stable amide bonds
  • High capacity and good pressure/flow characteristics provide for high throughput
  • Matrix: 4% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm (d50V)
  • Ligand: recombinant protein A (E. coli)
  • pH Stability working range: 3 to 10
  • pH Stability cleaning-in-place: 2 to 11
  • Binding capacity/mL chromatography medium: >35mg human IgG/mL
  • Pressure/Flow specification: base matrix 150 to 250cm/hr., 100kPa, XK 50/60 column
For therapeutic applications requiring extremely pure eluate fractions of antibodies with non-exposure of antibodies to human or animal derivatives during purification process.
Especificaciones
Especificaciones
Para la separación de alta pureza de anticuerpos monoclonales y policlonales
De 2 °C a 8 °C
Medios rmp Protein A Sephartose Fast Flow
Agarosa entrecruzada al 4 %
Etanol al 20 %
Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
> 22 mg de IgG humana/ml
60 - 165 μm
De 3 a 10
Proteína recombinante A («E. coli»)