Learn More
Cytiva PhastGel™ 7,5 %, tris-acetato, 0.45 mm, gel de proteínas
Intervalo de separación: De 70 a 230 Mr; tipo de separación: Desnaturalización, nativa
Marca: Cytiva 17-0622-01
Detalles adicionales : Peso : 0.03240kg
Descripción
- Seleccione entre geles de poliacrilamida homogéneos y de gradiente
- Separe las proteínas y los péptidos en la desnaturalización y nativos
- Ahorre tiempo y mejore la reproducibilidad utilizando geles prefundidos con tiras de tampón nativas o desnaturalizantes y kits de tinción y tiras de tampón
- Consiga una sensibilidad de detección comparable a la de los radioisótopos con el kit de tinción de plata listo para usar
- Los geles están fundidos en un soporte de plástico para facilitar la manipulación
Geles homogéneos PhastGel
- Disponible en poliacrilamida al 7,5 %; 12,5 % y 20 % con gel de apilamiento, para mayor flexibilidad en la separación, lo que amplía la resolución entre proteínas dentro de un intervalo de MW estrecho
- PhastGel de alta densidad (20 %) también está disponible con PEG para optimizar las separaciones por debajo de una resolución creciente de Mr 20 000
Geles de gradiente PhastGel
- Disponible en gradientes de concentración 4-15 %,10-15 % and 8-25 % con gel de apilamiento, para la separación de mezclas complejas, lo que proporciona una buena visión general de la composición total dentro de una muestra
Especificaciones
125 °C | |
PhastGel homogéneo: 7,5 | |
0,45 mm | |
Homogeneous Page | |
De 70 a 230 Mr | |
Química analítica e investigación | |
De 82° a 86 °C | |
10/Paq. | |
4 - 8°C | |
50 mm | |
1,9 in | |
50 mm | |
1,92 in |
Poliéster | |
7,5% | |
Tris-acetato | |
proteína | |
Desnaturalización, nativa | |
Película de poliéster GelBond | |
71,08 | |
5 % T/3 % C | |
0,017 in | |
4,9 cm | |
1,9 in | |
5 cm | |
4,9 cm |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH208-Contiene Acrylamide. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide