Learn More
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido Sepharose™ 4 nProtein A
Se utilizan para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales. Los medios de afinidad de flujo rápido Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™4 contienen proteína A nativa acoplada a flujo rápido de sefarosa 4.
734.00€ - 2174.96€
Especificaciones
Estabilidad | Ningún cambio significativo en el rendimiento cromatográfico tras 1 semana de almacenamiento en 8 M de urea, 6 M de Gua-HCI, alcohol bencílico al 2 % o etanol al 20 % |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Capacidad de unión | > 35 mg de IgG humana/ml |
Tipo de producto | Medios de flujo rápido nProtein A Sepharose 4 |
Caudal | 150 a 250 cm/Hoμr |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Intervalo de pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Intervalo de pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11359931
|
Cytiva
17-5280-01 |
Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales | De 3 a 9 | 5 ml |
734.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11379931
|
Cytiva
17-5280-04 |
Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales en laboratorios y en procesos | De 2 a 10 | 25 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Bajo nivel de fugas de proteína A con casi el doble de capacidad de unión de IgG total de proteína A Sepharose CL-4B
- Se utiliza en procesos aprobados por la FDA a gran escala
- Fabricado sin utilizar componentes de origen animal
- La rigidez y el alto grado de sustitución de la matriz Sepharose 4 de flujo rápido facilitan el procesamiento rápido de grandes volúmenes de líquido de cultivo celular diluido
- Alta estabilidad química, térmica y mecánica
- Resiste altas concentraciones de agentes de interrupción del enlace de hidrógeno
Especificaciones
Ningún cambio significativo en el rendimiento cromatográfico tras 1 semana de almacenamiento en 8 M de urea, 6 M de Gua-HCI, alcohol bencílico al 2 % o etanol al 20 % | |
> 35 mg de IgG humana/ml | |
150 a 250 cm/Hoμr | |
9,84 in | |
100 kPa | |
Etanol al 20 % |
De 2 °C a 8 °C | |
Medios de flujo rápido nProtein A Sepharose 4 | |
90 μm | |
25 cm | |
Agarosa entrecruzada al 4 % | |
Proteína nativa A (S. aureus) |