Learn More
Cytiva Kit NovaBlot
Para la transferencia electroforética de proteínas de geles de poliacrilamida o agarosa a una membrana inmovilizadora
Marca: Cytiva 18-1016-86
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes:
- 1 cátodo de electrodo
- 1 ánodo de electrodo
- 500 papeles de electrodo (200x250 mm)
- 50 hojas de celofán (210x320 mm)
Descripción
- Para uso con Multiphor II
- Cree sándwiches para transferir hasta 6 geles simultáneamente
- La transferencia generalmente tarda menos de una hora y no necesita un período de enfriamiento al final de la transferencia
- Los electrodos incluidos en el kit están hechos de grafito para proporcionar una distribución uniforme de la corriente en toda la superficie
- Tamaño máximo de gel: 200 x 250 mm
- Transferencia electroforética
- Tinción general de proteínas
- Inmunoblotting
- Detección de glucoproteínas
Especificaciones
Sistema de electroforesis Multiphor™ II | |
Kit de electrotransferencia | |
Electrodo de ánodo y cátodo, 500 papeles electrodo (200 x 250 mm), 50 hojas de celofán (210 x 320 mm), electrodo de grafito |