Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Ni Sepharose excel affinity media for capture and purification of histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
Marca:  Cytiva 17-3712-03
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.79800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12621206
  • 7065.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ni Sepharose excel permite la carga directa de muestras sin tener que realizar procedimientos de pretratamiento extensos y que requieren mucho tiempo.
  • Cargue muestras de cultivo celular eucariótico que contengan proteínas secretadas marcadas con histidina directamente con capacidad de unión retenida.
  • Aumente el rendimiento de la proteína objetivo y disminuya la degradación mediante una manipulación reducida y simplificada de las muestras.
  • Elija entre varios formatos para la detección y purificación preparativa de proteínas marcadas con histidina.
  • Ni Sepharose excel es un medio IMAC precargado con iones de níquel muy fuertemente ligado a un ligando quelante, permitiendo la carga de muestras que generalmente causan el pelado de iones metálicos.
  • Ni Sepharose excel está diseñado principalmente para la captura y purificación de proteínas marcadas con histidina secretadas en sobrenadantes de cultivo celular de células eucariotas como células de insectos o células CHO.
Especificaciones
Especificaciones
0,01 M de HCl y 0,01 M de NaOH (una semana), 10 mM de EDTA, 5 mm de DTT, 1 M de NaOH, 5 mM TCEP, 20 mM beta-mercapto etanol y 6 M guanidine-HCl (24 horas), 500 mM Imidazol y 100 mM EDTA (2 horas), 2-propanol al 30 %
500 ml
De 2 a 12
Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Captura y purificación de proteínas etiquetadas con His secretadas en sobrenadantes de cultivo de células eucariotas por cromatografía de afinidad iónica de metal inmovilizado (IMAC)
Medios de cromatografía de alto rendimiento Ni Sepharose
De 150 a 600 cm/h
90 μm
De 4° a 30 °C
Ni-Sepharose
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol, Nickel