Learn More
Cytiva Columnas MonoBeads™
Utilice las columnas de precisión Mono Q o S para separaciones de intercambio de iones rápidas, sensibles y de alta resolución de biomoléculas a escala micropreparativa. Las columnas Cytiva Life Sciences™ Mono Q o S PC, preempaquetadas con MonoBeads™, obtienen la máxima resolución gracias a la eficacia de pequeñas partículas esféricas y perfectamente monodispersas.
Marca:  Cytiva 17-5167-01
Detalles adicionales : Peso : 0.25500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402035
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Máxima resolución obtenida de la eficiencia de pequeñas partículas esféricas, envasadas de forma óptima.
  • Las partículas se acoplan a intercambiadores de iones Q o S con excelentes sensibilidades.
  • Compatible con sistemas LC de alto rendimiento.
  • Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico.
  • Las columnas de tricornio están optimizadas para el paso de pulido cuando están altas se requiere pureza.
  • Las columnas PC 1,6/5 son excelentes para la micropurificación de subnanograma a cantidades de microgramos de muestra en sistemas de LC de alto rendimiento.
  • Mono Q: capacidad iónica de 0,27 a 0,37 mmol Cl-/ml
  • Mono S: Capacidad iónica de 0,12 a 0,15 mmol Cl-/ml
Especificaciones
Especificaciones
Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico
8 ml
10 mm
3,93 in
de 2 a 6 ml/min
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
De 2 a 12
Gránulo de poliestireno/divinilbenceno poroso monodisperso
Mono Q Ion Exchange Column
Columna de intercambio de iones Mono Q
0,39 in
Unidad
100 mm
Vidrio de borosilicato
40bar
10 μm
De 4° a 30 °C
Pulido a pequeña escala en la purificación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas cuando se requiere alta pureza
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Mono Q 10/100 GL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol