Learn More
Cytiva Medios de cromatografía MabSelect Sure™
El MabSelect™ Sure™ es un medio de afinidad de proteína A para capturar MAbs a escala de proceso con un ligando de Protein A tolerante a álcalis que permite protocolos de desinfección rentables
Marca:  Cytiva 17-5438-02
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.33200kg
Código de producto. 11392500
  • 8925.00€ / 200 ml
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tiene un ligando de proteína A tolerante a álcali diseñado para mejorar la resistencia a la proteasa para producir anticuerpos monoclonales
  • Soporta procesos rigurosos de CIP y desinfección con 0,1 a 0,5 M NaOH
  • El diseño proporciona mayor resistencia a la proteasa, lo que proporciona una menor fuga de ligando
  • El perfil de elución genérico para diferentes anticuerpos monoclonales permite el abordaje de la plataforma a la purificación
  • La matriz de agarosa de alto flujo permite procesar grandes volúmenes de suministro
  • Utilizado en la fabricación comercial de anticuerpos monoclonales
Especificaciones
Especificaciones
200 ml
Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
30 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min
<500 cm/Hoμr
7,87 in
Certificado de análisis
Agarosa muy entrecruzada
Etanol al 20 %
Para el uso de protocolos CIP y saneamiento rigurosos y rentables, fabricación de anticuerpos monoclonales
De 2 °C a 8 °C
Medios MabSelect SuRe
85 μm
20 cm
<200 kPa
De 3 a 12
Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MabSelect SuRe, 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.