Learn More
Cytiva Hot Start Mix RTG
Premixed, predispensed, ambient temperature-stable formulation providing robust and reliable performance for demanding PCR applications in which high specificity and high sensitivity are essential to success
17.99€ - 1019.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 1,75 unidades de ADN polimerasa PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, estabilizadores, BSA y tampón de reacción. Temperatura ambiente en la bolsa con desecante |
---|---|
Formato | Tubo |
Tipo de producto | illustra Hot Start Mix RTG |
Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10544625
|
Cytiva
28-9006-53 |
illustra Hot Start Mix RTG | 96 reacciones | 200 μl |
229.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10126624
|
Cytiva
28-9006-46 |
illustra Hot Start Mix RTG | 100 reacciones | 500 μl |
214.00€
100 reacciones |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10625985
|
Cytiva
28-9006-54 |
illustra Hot Start Mix RTG | 480 reacciones | 200 μl |
1019.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11349941
|
Cytiva
28-9040-91 |
illustra Hot Start Mix RTG | 8 reacciones | 200 μl |
17.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Primer sequestration effectively blocks greater than 99% of polymerase activity during setup effectively minimizing any nonspecific priming or primer-dimer formation
- Recombinant activator protein avoids the risk of contamination from a mammalian source associated with hot start antibodies
- Quick hot start activation preserves sample integrity by avoiding extensive precycling heat treatment
- The Ready-To-Go manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
- Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
Especificaciones
1,75 unidades de ADN polimerasa PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, estabilizadores, BSA y tampón de reacción. Temperatura ambiente en la bolsa con desecante | |
Tubo | |
illustra Hot Start Mix RTG | |
PCR estándar |