Learn More
Cytiva Columnas illustra™ AutoSeq G-50
Use for rapid removal of unincorporated fluorescent dye-terminators from cycle sequencing reactions prior to automated sequencing. Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50 Columns provide effective purification essential for high-quality sequencing results.
Brand:  Cytiva 27-5340-03
Additional Details : CAS : 9048-46-8 Peso : 3.25300kg
 View more versions of this product
Product Code. 11793309
  • 2199.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Description
Description
  • Las columnas están preenvasadas con ADN grado F Sephadex G-50 y preequilibrado en agua de doble destilación con 0,05 % de biocida Kathon CG/ICP añadido como conservante
  • Las columnas están listas para usar permiten la aplicación de muestras para la recogida de producto purificado en menos de 4 minutos.
  • Se puede utilizar para limpiar las reacciones preparadas con el kits de secuenciación de ciclos BigDye Terminator v3.1 de Applied Biosystems
  • Volumen de muestra típico de 12 a 25 μl
  • Adecuado para la purificación de ADN con una longitud superior a 20 bases
  • Optimizado para secuenciación fluorescente automatizada
Specifications
Specifications
Eliminación rápida de terminadores de tinte fluorescente no incorporados de las reacciones de secuenciación de ciclo antes de la secuenciación automática
Columna
1000 columnas
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers