Learn More
Hoefer™ Peines para unidad submarina HE 33 Mini
Accesorios para el minisubmarino HE 33
50.50€ - 88.85€
Código de producto | Marca | Tipo | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11559533
|
Hoefer™
HE31A-P-1.0 |
Peine preparativo sin parte posterior | Preparativa | 0,1 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11539533
|
Hoefer™
HE31A-16-1.0 |
Peine sin parte posterior | 16 | 0,1 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11569533
|
Hoefer™
HE31A-P-1.5 |
Peine preparativo sin parte posterior | Preparativa | 0,15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12084637
|
Hoefer™
HE31A-12-1.5 |
Peine sin parte posterior | 12 | 0,15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11599523
|
Hoefer™
HE31A-8-1.0 |
Peine sin parte posterior | 8 | 0,1 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11519533
|
Hoefer™
HE31A-12-1.0 |
Peine sin parte posterior | 12 | 0,1 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12044817
|
Hoefer™
HE31-BK |
Peine trasero y dos tornillos | 1 Preparación, 2 referencia |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10036334
|
Hoefer™
HE31A1215 |
Peine sin parte posterior | 12 | 0,15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12074827
|
Hoefer™
HE31A-16-1.5 |
Peine sin parte posterior | 16 | 0,15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10534455
|
Hoefer™
HE31A1615 |
Peine sin parte posterior | 16 | 0,15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11509533
|
Hoefer™
HE31A-8-1.5 |
Peine sin parte posterior | 8 | 0,15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
- 1 to 1.5 mm Thickness
- 44/6 to 2.6 mm Well Width
- 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Especificaciones
Unidad submarina HE 33 Mini |