Learn More
Cytiva Columnas de proteína recombinante A FF HiTrap™
Se utilizan para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de cultivo celular, suero y ascitis. Las columnas Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF están preempaquetadas con flujo rápido rProtein A Sepharose™.
449.00€ - 3782.00€
Especificaciones
Capacidad de unión | ≈ 50 mg de IgG humana/ml |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de cromatografía, manual |
Para utilizar con (equipo) | Para jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía |
Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10146224
|
Cytiva
17-5079-01 |
5 x 1 ml | <4 ml/min. |
1006.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10430695
|
Cytiva
17-5079-02 |
2 x 1 ml | <4 ml/min. |
449.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11708548
|
Cytiva
17-5080-02 |
5 x 5 mL | <20 ml/min |
3782.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10724547
|
Cytiva
17-5080-01 |
1 x 5 mL | <20 ml/min |
936.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Envasadas con flujo rápido rProtein A Sepharose™ para la purificación y el fraccionamiento de subclases de IgG e IgG de diferentes fuentes
- Presentan una especificidad de región Fc similar a la de la proteína A nativa, pero con una mayor capacidad de unión y un menor número de problemas normativos gracias a la ausencia total de cultivo de células de mamíferos en la producción y purificación de ligandos
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Diseñadas para su uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema cromatográfico
- Disponibles como columnas de 1 ml y 5 ml
- Ligando: proteína A recombinante (E. coli)
- Matriz: agarosa muy entrecruzada al 4 %
- Capacidad de unión: ∽ 50 mg de IgG humano/ml
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 10
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 4 l/min
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad del flujo: < 20 m/min
Información de órdenes
Las columnas de 1 ml y 5 ml se llenan con 1 ml y 5 ml de Sefarosa de flujo rápido rProtein A, respectivamente.
Especificaciones
≈ 50 mg de IgG humana/ml | |
Sistemas de cromatografía, manual | |
Para jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |