Learn More
Cytiva HiTrap™ Octyl FF Columns
Prepacked columns for convenient and fast separations
Marca:  Cytiva 17-5196-01
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 1.92690kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11515035
  • 505.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
  • Disponibles en tamaños de 1 y 5 ml
  • Caudales altos y altas capacidades
  • Ampliación sencilla mediante la conexión de columnas en serie
  • Caudales máximos: 4 Ml/min para 1columnas de ml y 20 ml/min para 5columnas de ml
Especificaciones
Especificaciones
5 ml
16 mm
< 5 ml/min
5 × 5 ml
25 mm
Polipropileno
5 Bar [0,5 MPa] (70 psi)
De 3 a 13
De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
0,629 in
HiTrap Octyl FF
Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
0,984 in
Octil
Octil Sepharose 4 Fast Flow
De 45 a 165 μm
Agarosa entrecruzada al 4 %
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.