Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ High Performance IEX Columns
Designed for method optimization and parameter screening
153.00€
Especificaciones
Tampón | 8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, etanol al 70 %, 1 M de NaOH, 1 M de ácido acético, isopropanol al 30 %, acetronitrilo al 30 %, SDS al 2 % |
---|---|
Volumen del lecho | 4.7mL |
Diámetro interior (imperial) | 0,3 in |
Diámetro interior (métrico) | 7,7mm |
Cantidad | 1 x 4.7mL |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipo de ligando | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipo de ligando | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10397509
|
Cytiva
28-9505-11 |
Columna HP HiScreen Q Sepharose | Amina cuaternaria | De 2 a 12 |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10870911
|
Cytiva
28-9505-15 |
Columna HP HiScreen SP Sepharose FF | Sulfopropyl | De 4 a 13 |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Ready-to-use columns for convenient process development optimization and parameter screening
- Highly cross-linked agarose matrix with an average bead size of 34μm
- Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
- Bed dimension: 7.7 × 100mm
- Matrix: 6% cross-linked agarose beads
- Average particle size: 34μm
- Max. flow velocity: <150cm/hr.
- Material (column hardware and column tube): polypropylene
- Column I.D.: 7.7mm
- Flow velocity: <150cm/hr.
HiScreen Q HP
- Ionic capacity: 0.14 to 0.20mmol Cl-/mL
- Ligand: quaternary amine
- Ion exchanger type: strong anion exchanger
- Ionic capacity: 0.15 to 0.20mmol Cl-/mL
- Ligand: sulphopropyl
- Ion exchanger type: strong cation exchanger
Especificaciones
8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, etanol al 70 %, 1 M de NaOH, 1 M de ácido acético, isopropanol al 30 %, acetronitrilo al 30 %, SDS al 2 % | |
0,3 in | |
1 x 4.7mL | |
100 mm | |
Polipropileno | |
De 45 a 165 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Optimización y detección de parámetros, cromatografía de intercambio iónico |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
< 150 cm/h | |
3bar | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Ion Exchange Column |