Learn More
GE Healthcare Gránulos magnéticos de Ni His Mag Sepharose™
Diseñados para la purificación y detección eficientes a pequeña escala de proteínas marcadas con histidina de diferentes fuentes, las partículas magnéticas GE Healthcare Lifescience™ Mag Sefarosa™ Ni permiten la purificación de alta capacidad a pequeña escala.
Marca:  GE Healthcare 28-9673-88
Detalles adicionales : Peso : 0.07700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530894
  • 84.21€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío
02-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Together with MagRack 6, a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel. For higher throughput, larger numbers of samples can easily be screened in parallel on a robotic device.
  • High-capacity small-scale purification of histidine-tagged proteins from different sources
  • High purity and yield
  • Easy parallel screening of histidine-tagged proteins with high repeatability
  • Scalability dash (en) Simple capture of histidine-tagged proteins from small or large sample volumes (low microliter to milliliter scale)
Especificaciones
Especificaciones
Medio de 50 mg de proteína etiquetada con histidina/ml
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3