Learn More
Cytiva Gránulos magnéticos de Ni His Mag Sepharose™
Diseñados para la purificación y detección eficientes a pequeña escala de proteínas marcadas con histidina de diferentes fuentes, las partículas magnéticas Cytiva Lifescience™ Mag Sefarosa™ Ni permiten la purificación de alta capacidad a pequeña escala.
252.00€ - 2191.00€
Especificaciones
Propiedad de unión 50 mg de proteína etiquetada con histidina/ml de medio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11540894
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
28-9673-90
5 x 1 ml
252.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17296876
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
29104065
100 mL
2191.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11545804
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
28-9799-17
10 x 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Junto con MagRack 6, una herramienta de separación para la manipulación de gránulos en tubos de microcentrífuga; se pueden procesar hasta seis muestras en paralelo. Para lograr un mayor rendimiento, se pueden evaluar grandes cantidades de muestras en paralelo en un dispositivo robótico.
  • Purificación a pequeña escala de alta capacidad de proteínas marcadas con histidina de diferentes fuentes
  • Alta pureza y producción
  • Evaluación sencilla en paralelo de proteínas marcadas con histidina con una alta repetibilidad
  • Capacidad de ampliación: captura sencilla de proteínas marcadas con histidina a partir de volúmenes pequeños o grandes de muestras (escala baja de microlitros a mililitros)
Información de órdenes
1 ml de pulpa de medio es suficiente para cinco ciclos de purificación de acuerdo con el protocolo recomendado
Especificaciones
Especificaciones
50 mg de proteína etiquetada con histidina/ml de medio