Learn More
Cytiva Gránulos magnéticos de Ni His Mag Sepharose™
Diseñados para la purificación y detección eficientes a pequeña escala de proteínas marcadas con histidina de diferentes fuentes, las partículas magnéticas Cytiva Lifescience™ Mag Sefarosa™ Ni permiten la purificación de alta capacidad a pequeña escala.
Marca:  Cytiva 28-9673-90
Detalles adicionales : Peso : 2.01850kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11540894
  • 252.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Junto con MagRack 6, una herramienta de separación para la manipulación de gránulos en tubos de microcentrífuga; se pueden procesar hasta seis muestras en paralelo. Para lograr un mayor rendimiento, se pueden evaluar grandes cantidades de muestras en paralelo en un dispositivo robótico.
  • Purificación a pequeña escala de alta capacidad de proteínas marcadas con histidina de diferentes fuentes
  • Alta pureza y producción
  • Evaluación sencilla en paralelo de proteínas marcadas con histidina con una alta repetibilidad
  • Capacidad de ampliación: captura sencilla de proteínas marcadas con histidina a partir de volúmenes pequeños o grandes de muestras (escala baja de microlitros a mililitros)
Información de órdenes
1 ml de pulpa de medio es suficiente para cinco ciclos de purificación de acuerdo con el protocolo recomendado
Especificaciones
Especificaciones
50 mg de proteína etiquetada con histidina/ml de medio
5 x 1 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3