Learn More
Cytiva High Purity rNTPs: Solid
Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity
Marca:  Cytiva 27-2000-04
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10419964
  • 677.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Cada lote se ha probado para contaminación de ribonucleasa para garantizar el éxito de su aplicación
  • Alta pureza: >98% de trifosfato
Especificaciones
Especificaciones
Sólido
7,5
≥98 % trifosfato
Blanco
Estas soluciones son fáciles de usar y ahorran tiempo. Se utilizan para la transcripción in vitro o para reacciones que requieren rNTP de alta pureza.
GTP, sodio, cristalino
1 g
Transcripción in vitro, amplificación, secuenciación de didesoxi, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión