Learn More
Cytiva Columnas GSTrap™ FF: 7 x 25 mm
Purifies GST-tagged proteins in one step
Marca: Cytiva 17-5130-01
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.01000kg
Descripción
- Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas extraídas
- Preempaquetado con Glutathione Sepharose™ media
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm
- Velocidad de flujo: < 4ml/min
- Matriz: 4 % de agarosa altamente entrecruzada
- Lingando: Glutatión y brazo de ligadura de 10-carbono
- Capacidad de unión: > 10 mg/ml
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Especificaciones
1 ml | |
7 mm | |
<4 ml/min | |
De 3 a 12 | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
90 μm | |
Para la purificación de proteínas etiquetadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión y para la preparación de extracto citoplasmático | |
Glutatión y brazo de ligadura de carbono 10 brazo del vinculador de carbono |
0,27 in | |
Las columnas GSTrap FF son columnas de Fast Flow de glutatión Sepharose preembaladas para una purificación rápida, cómoda y en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). | |
Polipropileno | |
Agarosa muy entrecruzada al 4 % | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
5 x 1 ml | |
GSTrap FF |
Seguridad y manipulación
- GSTrap 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol