Learn More
Cytiva Columnas GSTrap™ FF: 7 x 25 mm
Purifies GST-tagged proteins in one step
177.00€ - 362.00€
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,27 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Descripción Las columnas GSTrap FF son columnas de Fast Flow de glutatión Sepharose preembaladas para una purificación rápida, cómoda y en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST).
Caudal <4 ml/min
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10646125
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5130-01
5 x 1 ml
362.00€
5 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10248704
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5130-02
2 x 1 ml
177.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las condiciones de elución suave conservan la antigenicidad y la función de las proteínas extraídas
  • Preenvasadas con medios Glutathione Sepharose™
  • Tamaño medio de partícula: 90 μm
  • Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm
  • Velocidad del flujo: < 4 ml/min
Medios
  • Matriz: agarosa muy entrecruzada al 4 %
  • Ligando: glutatión y brazo de ligadura de 10 carbonos
  • Capacidad de unión: > 10 mg/ml
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Especificaciones
Especificaciones
1 ml
7 mm
<4 ml/min
De 3 a 12
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
90 μm
GSTrap FF
0,27 in
Las columnas GSTrap FF son columnas de Fast Flow de glutatión Sepharose preembaladas para una purificación rápida, cómoda y en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST).
Polipropileno
Agarosa muy entrecruzada al 4 %
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Para la purificación de proteínas etiquetadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión y para la preparación de extracto citoplasmático
Glutatión y brazo de ligadura de carbono 10 brazo del vinculador de carbono