Learn More
Cytiva GSTrap™ FF Columns: 16 x 25mm
Purifies GST-tagged proteins in one step
344.00€ - 1362.00€
Especificaciones
Volumen del lecho | 5 mL |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
Descripción | Las columnas GSTrap FF son columnas de Fast Flow de glutatión Sepharose preembaladas para una purificación rápida, cómoda y en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). |
Caudal | <20 ml/min |
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11713199
|
Cytiva
17-5131-02 |
GSTrap FF | 5 x 5 mL |
1362.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11703199
|
Cytiva
17-5131-01 |
GSTrap FF | 1 x 5 mL |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Mild elution conditions preserve antigenicity and function of proteins extracted
- Prepacked with Glutathione Sepharose™ media
- Average particle size: 90μm
- Bed dimensions: 16 × 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
- Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
- Ligand: glutathione and 10-carbon linker arm
- Binding capacity: >10mg/mL
- pH stability working range: 3 to 12
Especificaciones
5 mL | |
16 mm | |
<20 ml/min | |
De 3 a 12 | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
90 μm | |
GSTrap FF |
0,62 in | |
Las columnas GSTrap FF son columnas de Fast Flow de glutatión Sepharose preembaladas para una purificación rápida, cómoda y en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). | |
Polipropileno | |
Agarosa muy entrecruzada al 4 % | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Para la purificación de proteínas etiquetadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión y para la preparación de extracto citoplasmático | |
Glutatión y brazo de ligadura de carbono 10 brazo del vinculador de carbono |