Learn More
Cytiva Placas de GST MultiTrap ™ 4B.
96-placas filtrantes de pocillos para cribado de alto rendimiento y purificación en paralelo de proteínas marcadas con GST
Marca: Cytiva 28-4055-00
Detalles adicionales : Peso : 0.52800kg
Descripción
- Resultados bien-a-bien y placa-a-placa altamente reproducibles usando manual o sistemas robóticos
- Alta pureza en un solo paso con alta estabilidad química
- Permite la carga de muestras de lisado celular sin aclarar directamente en los pocillos
- Preempaquetado con Glutathione Sepharose media
Especificaciones
GST MultiTrap FF y GST MultiTrap 4B son 96-placas filtrantes preenvasadas de pocillos para una detección reproducible de alto rendimiento y una rápida purificación en paralelo de proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
GST MultiTrap 4B |
Glutathione Sepharose 4B | |
4 placas de filtro de 96 pocillos |