Learn More
Cytiva GST Gene Fusion System pGEX Vectors
Designed for inducible, high-level intracellular expression of genes or gene fragments as fusions with Schistosoma japonicum GST
679.00€
Especificaciones
Cantidad | 25 μg |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para la expresión intracelular inducible de alto nivel de genes o fragmentos de genes como fusiones con Schistosoma japonicum GST |
Tipo | Vector pGEX |
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10534435
|
Cytiva
28-9545-49 |
4T-1 |
679.00€
25 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10209814
|
Cytiva
28-9546-50 |
6P-2 |
679.00€
25 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10516355
|
Cytiva
28-9546-51 |
6P-3 |
679.00€
25 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10350355
|
Cytiva
28-9546-48 |
6P-1 |
679.00€
25 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10437484
|
Cytiva
28-9546-53 |
2T |
679.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10340735
|
Cytiva
28-9545-52 |
4T-3 |
679.00€
25 microlitros |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Offers a tac promoter for chemically inducible, high-level expression of GST-tagged recombinant proteins
- Offers an internal laq1q gene for use in any E. coli host
- With PreScission™ Protease, Thrombin, or Factor Xa recognition sites for cleaving the target protein from the fusion product
- The vectors provide all three translational reading frames beginning with the EcoRI restriction site
- Can use a wide variety of E. coli host strains cloning and expression
- pGEX-1lT EcoRI/BAP is an EcoR1 pre cut vector, phosphatase treated to prevent self ligation, ready for gene insertion
- pGEX-2TK will introduce a specific kinase site allowing the fusion protein to be labelled with [γ-32P]ATP using protein kinase
Especificaciones
25 μg | |
Diseñado para la expresión intracelular inducible de alto nivel de genes o fragmentos de genes como fusiones con Schistosoma japonicum GST | |
Vector pGEX |