Learn More
Cytiva Medios de glutatión Sepharose™ 4B
Se utiliza para la purificación de alta capacidad de proteínas de fusión marcadas con glutatión-S-transferasa (GST). Los medios Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B requieren un solo paso para la purificación.
Marca:  Cytiva 17-0756-04
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.47600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11504945
  • 4922.00€ / 300 ml
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Capacidad de unión: >5 mg de GST hígado de caballo/ml de medio (en función del caudal) Tamaño medio de partículas: 90 μm
  • Caudal recomendado (H2o a temperatura ambiente): 75 cm/hora
  • Estable en presencia de todos los tampones acuosos más utilizados
  • Estable en un intervalo de pH de 4 a 13
Especificaciones
Especificaciones
Glutathione Sepharose 4B
Desde 4 hasta 13
90 μm
300 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Glutathione Sepharose 4B, 300 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol