Learn More
Cytiva Tubos de equilibrado
Proporciona un medio práctico para equilibrar las tiras de IPG antes de la electroforesis de 2 dimensiones
Marca:  Cytiva 80-6467-79
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 11713773
  • 77.39€ / 12 sets
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Recomendación sobre a los volúmenes de solución de equilibrio
Descripción
Descripción
  • Tamaño de paquete completo: 12
Especificaciones
Especificaciones
Para equilibrar tiras para IPG antes de la electroforesis 2D