Learn More
Cytiva Fuentes de alimentación de alta tensión EPS 3501 para unidades de electroforesis
Cubre la amplia gama de aplicaciones de transferencia y electroforesis. Se puede confiar en las fuentes de alimentación EPS, diseñadas para el mejor rendimiento, para obtener seguridad y reproducibilidad
Brand: Cytiva 18-1130-05
Additional Details : Peso : 6.01700kg
Description
- Cuentan con teclados de membrana y pantallas digitales nítidas para la facilidad de programación
- Ciclos continuos o temporizados de 1 min. hasta 500 hrs., con alarma de final de ciclo
- Cruce de límite de parámetros automático que evita el sobrecalentamiento y protege los experimentos y equipo
- Dos pares de salidas de alimentación que permiten duplicar los ciclos paralelos
- Recuperación automática tras un fallo de alimentación
Cuatro modos disponibles (según el modelo)
- Se recomienda el modo de corriente constante para las transferencias con el fin de evitar el sobrecalentamiento
- Se recomienda el modo de voltaje constante para el resto de aplicaciones, como la electroforesis en gel minivertical y submarina de ácidos nucleicos
- El modo de potencia constante está diseñado para ciclos de temperatura constante sin un refrigerador circulante
- El modo de rampa de tensión lineal lleva las proteínas al equilibrio enfocado en tira IPG rápidamente y sin peligro de sobrecalentamiento
EPS 3501
- Diseñado principalmente para secuenciación manual de ADN y aplicaciones IEF
- También es adecuado para muchas aplicaciones de electroforesis y transferencia
- Modos de tensión constante, corriente constante o potencia constante
- Almacena y recupera tres protocolos
- Diseñado principalmente para electroforesis en 2-D e IEF con ImmobileTM, pero también adecuado para muchas otras aplicaciones de electroforesis
- Para aplicaciones de alta tensión que requieren programación avanzada
- Modos de tensión constante, corriente constante, potencia constante y rampa de tensión lineal
- Almacena y recupera 9 protocolos, cada uno con 9 alarmas de fases y de fin de fase
- Desconexión automática programada o finalización de fase en función del tiempo, voltio-hora/miliamperio-hora
Order Info
Pr x An x Al: 31,0 x 25 x 9,5 cm
Specifications
EN61010-1, CE 89/336/CEE (directiva EMC), CE 73/23/CEE (directiva LV) | |
De 1 min a 500 h | |
Digital | |
106 kPa | |
(de 39,2 °F a 104 °F) | |
31 x 25 x 9,5 cm | |
31 cm | |
25 cm | |
9,5 cm | |
3,8 kg | |
3500 V | |
400 mA |
Tira seca Immobiline, IPG, electroforesis, transferencia básica | |
Fuente de alimentación EPS 3501 XL | |
0 al 0,95 % | |
0,2 cm | |
De 4 °C a 40 °C | |
12,25 in | |
9,75 in | |
3,75 in | |
8,3 lb | |
De 102 a 120 V/de 200 a 240 V; 50/60 Hz | |
200 W | |
50/60 Hz |