Learn More
GE Healthcare Ditiotreitol (DTT)
Incluya agentes reductores en la solución de la muestra para romper cualquier enlace de disulfuro presente y para mantener todas las proteínas en su estado completamente reducido. GE Healthcare Life Sciences™ ditiotreitol (DTT) es uno de los agentes reductores más utilizados.
Marca:  GE Healthcare 17-1318-02
Detalles adicionales : CAS : 3483-12-3 Peso : 0.25500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11505005
  • 137.90€ / 5 g
Fecha estimada de envío
18-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Use for IEF, SDS-PAGE
  • White
  • Solid
  • Easily soluble in cold water and hot water
  • Threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
Especificaciones
Especificaciones
IEF, SDS-PAGE
De 0 a 5.1
2000 mg
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.