Learn More
Cytiva Software Datrys Life Science para espectrofotómetros Biochrom
El software Datrys Life Science se utiliza para mediciones y análisis de ácidos nucleicos, proteínas y densidad celular. Compatible con espectrofotómetros UV-Vis Biochrom Ultrospec 7000/8000/9000.
Marca: Cytiva 29003623
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Barrido de longitud de onda, cinética, curvas de calibración cuantitativa
- Productos para ciencias biológicas
- Validación
- Desarrollador de métodos
- Control auxiliar
Especificaciones
Software Datrys Lite Science | |
Para mediciones de ácidos nucleicos, proteínas y densidad celular | |
Espectrofotómetros |