Learn More
Cytiva Capto™ Multimodal (MMC) Chromatography Media
Used to solve specific purification challenges at both high and low ionic strengths
215.00€ - 532.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Medios MMC Capto |
---|---|
Tamaño de partículas | 75 µm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10681521
|
Cytiva
17-5317-10 |
25 ml |
215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10089269
|
Cytiva
17-5317-02 |
100 ml |
532.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Composed of rigid, high-flow agarose matrix and novel multimodal ligand
- Used to bind proteins at conductivity of feed material
- Ligand contains carboxylic acid group and exhibit the properties of weak cation exchanger
- High dynamic binding capacity at high conductivity
- High-volume throughput cuts process times
- Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
- Dynamic binding capacity at 10% breakthrough as measured at a residence time of 2 min, 300cm/h in a Tricorn(TM) 5/100 column with 10cm bed height in 50mM Sodium acetate, pH 4.75, 250mM NaCl.
Garantía
Store at 4° to 30°C in 20% Ethanol
Especificaciones
Medios MMC Capto | |
75 µm |