Learn More
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Chromatography Medium
For high-resolution polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules
243.00€ - 723.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas
Estabilidad 1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Capacidad de intercambio aniónico De 25 a 39 µ m/ml
Capacidad de unión De 60 a 90 mg de calmodulina/ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15131556
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17371601
25 ml
243.00€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15141556
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17371602
100 ml
723.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High yields achieved through high-resolution beads and ligand selectivity
  • Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes
  • Enables use of platform approach to MAb process development
  • Displays broad pH/salt operational window
Avoid using oxidizing agents, cationic detergents.
Especificaciones
Especificaciones
Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas
De 4 °C a 30 °C
De 60 a 90 mg de calmodulina/ml
40 µm
Agarosa de flujo alto
Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %
De 25 a 39 µ m/ml
Medios Capto MMC ImpRes
300 kPa
De 3 a 12
Intercambiador multimodal de cationes débiles