Learn More
Cytiva Capto™ L Chromatography Medium
Capto L is a BioProcess chromatography medium (resin) for the capture of antibodies and antibody fragments.
Marca: Cytiva 17-5478-02
Detalles adicionales : Peso : 0.33200kg
Descripción
Capto L es adecuado para la captura de una amplia gama de fragmentos de anticuerpos como Fabs, fragmentos variables de cadena única (scFv) y anticuerpos de dominio (Dabs).
- La alta capacidad de unión, la baja fuga de ligando y la selectividad para una amplia gama de fragmentos de anticuerpos reducen el tiempo de proceso y la cantidad de medio.
- Permite un enfoque de plataforma para la purificación de fragmentos de anticuerpos.
- Mayor productividad, economía de procesos y flexibilidad de diseño de procesos gracias a la matriz rígida.
- La alta capacidad de unión y selectividad para una amplia gama de fragmentos de anticuerpos hacen de Capto L una excelente plataforma de captura para fragmentos de anticuerpos que contienen cadenas ligeras kappa.
- El uso de Capto L requiere una optimización mínima y produce una alta pureza en un paso de separación.
- Capto L ofrece varias ventajas en los procesos de fabricación porque la alta selectividad de la captura por afinidad reduce el número de pasos de pulido posteriores.
Especificaciones
Medios de cromatografíade Capto L. | |
7,87 in | |
< 500 cm/h | |
De 2 a 10 | |
Agarosa muy entrecruzada | |
La alta capacidad de unión, la baja fuga de ligando y la selectividad para una amplia gama de fragmentos de anticuerpos reducen el tiempo de proceso y la cantidad de medio |
200mL | |
200 mm | |
Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos | |
85 μm | |
De 2° a 8 °C | |
Affinity Resin |
Seguridad y manipulación
- capto L
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol