Learn More
Cytiva Capto™ Core 700
Capto Core 700 is designed for intermediate purification and polishing of viruses and other large biomolecules.
Marca: Cytiva 17-5481-01
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.05400kg
Descripción
La novedosa tecnología de gránulos de núcleo y el ligando multimodal de octilamina dan a Capto Core 700 doble funcionalidad, exclusión de tamaño y cromatografía de unión en un medio de cromatografía (resina).
- Para la purificación intermedia y el pulido de virus y otras biomoléculas grandes (Mr > 700 000) en modo de flujo.
- La novedosa tecnología de gránulos permite la captura eficaz de contaminantes mientras que las moléculas objetivo se recogen en el flujo.
- Mejora significativa de la productividad y mayores caudales en comparación con los métodos de filtración en geles.
- Optimización directa gracias a la cromatografía de flujo y un rendimiento sólido.
- Purificación conveniente a pequeña escala, desarrollo de procesos y escalado mediante columnas preempaquetadas HiTrap y HiScreen.
- Capto Core 700 está compuesto por un núcleo activado por ligando y una ampolla inactiva.
- La cáscara inactiva evita que las moléculas grandes (corte ∼ Mr 700 000 [700 kDa]) entren en el núcleo a través de los poros de la carcasa.
- Estas moléculas más grandes se recogen en el flujo de la columna, mientras que las impurezas más pequeñas se unen a los ligandos internalizados.
- El núcleo de cada gránulos está funcionalizado con ligandos que son tanto hidrófobos como que están cargados positivamente, lo que resulta en una unión multimodal muy eficiente de varios contaminantes lo suficientemente pequeños para entrar en el núcleo.
- Los ligandos multimodales garantizan una fuerte unión con la mayoría de las impurezas en una amplia gama de concentraciones de pH y sal.
- Las impurezas ligadas se eliminan de los gránulos mediante procedimientos de limpieza in situ (CIP) mediante NaOH y, en la mayoría de los casos, un disolvente.
Especificaciones
1 M de NaOH, 6 M de clorhidrato de guanidina, 30 % de isopropanol y 70 % de etanol | |
25mL | |
Octilamina | |
90 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Multimodal Resin |
Medios de cromatografía Capto Core 700 | |
< 500 cm/h | |
De 2 a 14 | |
Agarosa muy entrecruzada | |
Purificación intermedia y pulido de virus y otras biomoléculas grandes |
Seguridad y manipulación
- Capto Core 700, 25 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.