Learn More
Cytiva EIA Biotrak™ para AMP cíclico directo
Se utiliza para la medición directa de cAMP en lisados de células sin necesidad de la eliminación de los reactivos de extracción. Cytiva Life Sciences™ cAMP Direct BioTrak™ EIA representa una tecnología cómoda, de alta sensibilidad y basada en peroxidasa que permite medir la cantidad de proteína presente en una muestra en un solo día.
Marca:  Cytiva RPN2251
Detalles adicionales : Peso : 0.47520kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10451835
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Método flexible: selección de protocolos de ensayo
  • Protocolo de ensayo rápido
  • No radioactivo
  • Control preciso y exacto
  • Sustrato listo para usar
  • Reactivo codificado por color
  • Protocolo de cinco horas
  • Kits disponibles con o sin reactivos de acetilación
  • Kit a granel suministrado sin tampones de lisis
  • Intervalo doble: 25–6400 fmol/pocillo [sin acetilación], 2–128 fmol/pocillo [acetilación]
  • Sensibilidad: 38,4 pg/ml [sin acetilación] y 14 pg/ml [acetilación]
Especificaciones
Especificaciones
38,4 pg/ml (sin acetilación)
Microplacas de 96 pocillos
placas revestidas de 96-pocillos, Reactivo de lisis estándar de ensayo de acetilación y no acetilo 1, Antisuero, Tampón de ensayo, Reactivo de lisis 2, Conjugado de peroxidasa cAMP-HRP, liofilizado, Sustrato TMB, Tampón de lavado
De 2 °C a 8 °C
Sistema de inmunoensayo de enzimas (EIA) de AMP cíclico Biotrak
Se utiliza para fines de investigación, elimina los largos procedimientos de extracción de muestras y permite la medición directa de AMP cíclico
96 determinaciones
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride
  • UNKNOWN ACUTE-100 (kit)% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100 (kit)% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.