Learn More
Cytiva EIA Biotrak™ para AMP cíclico directo
Se utiliza para la medición directa de cAMP en lisados de células sin necesidad de la eliminación de los reactivos de extracción. Cytiva Life Sciences™ cAMP Direct BioTrak™ EIA representa una tecnología cómoda, de alta sensibilidad y basada en peroxidasa que permite medir la cantidad de proteína presente en una muestra en un solo día.
681.00€ - 3042.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de inmunoensayo de enzimas (EIA) de AMP cíclico Biotrak
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para fines de investigación, elimina los largos procedimientos de extracción de muestras y permite la medición directa de AMP cíclico
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Sensibilidad del ensayo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Sensibilidad del ensayo Precio Cantidad y disponibilidad  
10451835
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN2251
96 determinaciones 38,4 pg/ml (sin acetilación) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11798358
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN2255
Determinaciones 5 × 96 38,4 pg/ml (sin acetilación), 14 pg/ml (acetilación) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10585155
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN225
96 determinaciones 38,4 pg/ml (sin acetilación), 14 pg/ml (acetilación) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Flexible selección de método de protocolos de ensayo
  • Protocolo de ensayo rápido
  • No radioactivo
  • Medición precisa y exacta
  • Sustrato listo para usar
  • Reactivos codificados por colores
  • Protocolo de cinco horas
  • Kits disponibles con o sin reactivos de acetilación
  • Kit a granel suministrado sin tampones de lisis
  • Intervalo dual: 25–6400 fmol/pocillo [no acetilación], 2–128 fmol/pocillo [acetilación]
  • Sensibilidad: 38.4 pg/ml [no acetilación] y 14 pg/ml [acetilación]
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de inmunoensayo de enzimas (EIA) de AMP cíclico Biotrak
Se utiliza para fines de investigación, elimina los largos procedimientos de extracción de muestras y permite la medición directa de AMP cíclico
De 2 °C a 8 °C