Learn More
Cytiva C Columns
C columns are economical modular columns for low pressure or gravity feed, providing even distribution of eluent to the medium bed, even without flow adapters.
Marca: Cytiva 19-5002-01
Detalles adicionales : Peso : 0.21300kg
Descripción
- Las columnas están disponibles en tres diámetros y varias longitudes.
- Compatible con una amplia variedad de medios a granel.
- Hay adaptadores de flujo disponibles para cada diámetro de columna para permitir alturas de lecho óptimas para cada aplicación, así como fundas termostáticas para un control preciso de la temperatura.
- Los depósitos de embalaje para cada diámetro de columna optimizan las condiciones de embalaje.
- Las columnas C se suministran con tubos de polietileno (1,0 mm de diámetro interior, 2 m de longitud), pantallas de apoyo del lecho, anillos de red de encaje a presión e instrucciones.
Especificaciones
Columnas para cromatografía C | |
200 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Soporte de red de poliamida/polipropileno | |
Separaciones alimentadas por gravedad o baja presión |
10 mm | |
Tubos de polietileno (1,0 mm de DI, 2 m de longitud), pantallas de apoyo de lecho, anillos de red de encaje a presión e instrucciones | |
14 psi (1 bar) | |
Empty Chromatography Column |